5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40226G1
AS40226G5
ACTIAS40226G1EA
0
CHF
ACTIAS40226G1
ACTIAS40226G5
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃FN₂ |
MDL Number:
MFCD08741371 CAS-Nummer: 327056-62-2 |