3-Iod-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Iodopicolinonitrile, 2-Cyano-3-iodopyridine
AS31864G1
AS31864G5
ACTIAS31864G1EA
0
CHF
ACTIAS31864G1
ACTIAS31864G5
3-Iod-2-pyridincarbonitril
3-Iod-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃IN₂ MW: 230,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD09037451 CAS-Nummer: 827616-52-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |