2-Chlorbenzoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloro-1,3-benzoxazole
AS23173G25
AS23173G100
ACTIAS23173G25EA
0
CHF
ACTIAS23173G25
ACTIAS23173G100
2-Chlorbenzoxazol
2-Chlorobenzoxazole
Formel:
C₇H₄ClNO Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa) Melting Pt: 45 °C Dichte: 1.3453 g/cm³ (18 °C) |
MDL Number:
MFCD00005766 CAS-Nummer: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |