2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20544G100 AS20544G25 AS20544G5
ACTIAS20544G100EA 0 CHF
ACTIAS20544G100 ACTIAS20544G25 ACTIAS20544G5
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
MDL Number: MFCD00134430
CAS-Nummer: 82386-89-8