2-Bromthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50234G100 AS50234G25
ACTIAS50234G100EA 0 CHF
ACTIAS50234G100 ACTIAS50234G25
2-Bromthiazol
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005316
CAS-Nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4