2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20385G100
AS20385G25
ACTIAS20385G100EA
0
CHF
ACTIAS20385G100
ACTIAS20385G25
2-Brom-5-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO MW: 203,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00142872 CAS-Nummer: 94569-84-3 |