2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20320G100
AS20320G25
AS20320G5
ACTIAS20320G100EA
0
CHF
ACTIAS20320G100
ACTIAS20320G25
ACTIAS20320G5
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162.11 g/mol Siedepunkt: 200 Melting Pt: 78…80 °C |
MDL Number:
MFCD03093868 CAS-Nummer: 34486-24-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |