2-Amino-5-methylthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
5-Methylthiazol-2-ylamin
ACTIAS40161G100EA
0
CHF
ACTIAS40161G100
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Formel:
C₄H₆N₂S MW: 114,17 g/mol Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa) Melting Pt: 96 °C |
MDL Number:
MFCD00078317 CAS-Nummer: 7305-71-7 EINECS: 423-800-5 |