2-Amino-5-brompyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
AS20786G100 AS20786G25
ACTIAS20786G100EA 0 CHF
ACTIAS20786G100 ACTIAS20786G25
2-Amino-5-brompyrimidin
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
MW: 174 g/mol
MDL Number: MFCD00012341
CAS-Nummer: 7752-82-1