2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21722G1
AS21722G5
ACTIAS21722G1EA
19
CHF
ACTIAS21722G1
ACTIAS21722G5
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077455 CAS-Nummer: 106447-97-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |