2-Amino-3-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50650G5EA
0
CHF
ACTIAS50650G1
ACTIAS50650G5
2-Amino-3-chlorpyridin
2-Amino-3-chloropyridine
Formel:
C₅H₅ClN₂ |
MDL Number:
MFCD03541052 CAS-Nummer: 39620-04-7 |