2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20447G25
AS20447G5
ACTIAS20447G25EA
0
CHF
ACTIAS20447G25
ACTIAS20447G5
2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₃N₂ |
MDL Number:
MFCD04972538 CAS-Nummer: 183610-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |