2-Amino-1,3-propandiol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
AS20932G100 AS20932G25
ACTIAS20932G100EA 118 CHF
ACTIAS20932G100 ACTIAS20932G25
2-Amino-1,3-propandiol
2-Amino-1,3-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91…95 °C
MDL Number: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0