2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31947G1
AS31947G5
ACTIAS31947G1EA
0
CHF
ACTIAS31947G1
ACTIAS31947G5
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N MW: 215,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042246 CAS-Nummer: 39890-98-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |