2,6-Dibromnaphthalin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24285G25 AS24285G5
ACTIAS24285G25EA 0 CHF
ACTIAS24285G25 ACTIAS24285G5
2,6-Dibromnaphthalin
2,6-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.97 g/mol
MDL Number: MFCD01026462
CAS-Nummer: 13720-06-4