2,5-Difluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21781G25 AS21781G5
ACTIAS21781G25EA 0 CHF
ACTIAS21781G25 ACTIAS21781G5
2,5-Difluorpyridin
2,5-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MDL Number: MFCD04114191
CAS-Nummer: 84476-99-3