Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
AS24624G100
AS24624G25
ACTIAS24624G100EA
0
CHF
ACTIAS24624G100
ACTIAS24624G25
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Formel:
C₈H₈O₄ Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Melting Pt: 214…215 °C |
MDL Number:
MFCD00002276 CAS-Nummer: 2150-47-2 EINECS: 218-428-3 |