6-(Trifluormethyl)uracil
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
AS21443G25 AS21443G5
ACTIAS21443G25EA 0 CHF
ACTIAS21443G25 ACTIAS21443G5
6-(Trifluormethyl)uracil
6-(Trifluormethyl)uracil
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180.09 g/mol
MDL Number: MFCD01011762
CAS-Nummer: 672-45-7