4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
AS23325G100 AS23325G25
ACTIAS23325G100EA 0 CHF
ACTIAS23325G100 ACTIAS23325G25
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 84
MDL Number: MFCD00043875
CAS-Nummer: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8 II