2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Fluorophenethyl alcohol
AS24775G100 AS24775G25
ACTIAS24775G100EA 0 CHF
ACTIAS24775G100 ACTIAS24775G25
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.137 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002898
CAS-Nummer: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5