4-Fluor-m-toluonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22529G100 AS22529G25 AS22529G5
ACTIAS22529G100EA 146 CHF
ACTIAS22529G100 ACTIAS22529G25 ACTIAS22529G5
4-Fluor-m-toluonitril
4-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
MDL Number: MFCD03788510
CAS-Nummer: 185147-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III