4-Fluor-o-toluonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21335G100
AS21335G25
ACTIAS21335G100EA
0
CHF
ACTIAS21335G100
ACTIAS21335G25
4-Fluor-o-toluonitril
4-Fluor-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN MW: 135.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095106 CAS-Nummer: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |