3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24912G100
AS24912G25
ACTIAS24912G100EA
0
CHF
ACTIAS24912G100
ACTIAS24912G25
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₃F₆N MW: 239.12 g/mol Siedepunkt: 155 Melting Pt: 16 Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000379 CAS-Nummer: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1 III |