2-(4-Chlorphenyl)ethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Chlorophenethyl alcohol
AS25289G100 AS25289G25
ACTIAS25289G100EA 0 CHF
ACTIAS25289G100 ACTIAS25289G25
2-(4-Chlorphenyl)ethanol
2-(4-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.189 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002899
CAS-Nummer: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4