2-(3-Chlorphenyl)ethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Chlorophenethyl alcohol
AS21645G1 AS21645G25 AS21645G5
ACTIAS21645G1EA 18 CHF
ACTIAS21645G1 ACTIAS21645G25 ACTIAS21645G5
2-(3-Chlorphenyl)ethanol
2-(3-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.189 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002892
CAS-Nummer: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1