3-Brom-o-toluonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32616G1
AS32616G5
ACTIAS32616G1EA
0
CHF
ACTIAS32616G1
ACTIAS32616G5
3-Brom-o-toluonitril
3-Brom-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol |
MDL Number:
MFCD09025665 CAS-Nummer: 52780-15-1 |