1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32794G1
AS32794G5
ACTIAS32794G1EA
0
CHF
ACTIAS32794G1
ACTIAS32794G5
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrClI MW: 317.35 g/mol |
MDL Number:
MFCD00672944 CAS-Nummer: 31928-44-6 |