2-Brombenzoylacetonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25008G25
AS25008G5
ACTIAS25008G25EA
0
CHF
ACTIAS25008G25
ACTIAS25008G5
2-Brombenzoylacetonitril
2-Brombenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224.06 g/mol |
CAS-Nummer:
53882-80-7 |