5-Methoxy-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
AS32391G1 AS32391G5
ACTIAS32391G1EA 0 CHF
ACTIAS32391G1 ACTIAS32391G5
5-Methoxy-o-toluidin
5-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 47 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00075057
CAS-Nummer: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4