3-Fluor-o-anisidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-6-fluoroanisole
AS33601G1 AS33601G10 AS33601G5
ACTIAS33601G1EA 0 CHF
ACTIAS33601G1 ACTIAS33601G10 ACTIAS33601G5
3-Fluor-o-anisidin
3-Fluor-o-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
MDL Number: MFCD00007759
CAS-Nummer: 437-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III