2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24810G100 AS24810G25
ACTIAS24810G100EA 228 CHF
ACTIAS24810G100 ACTIAS24810G25
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,12 g/mol
MDL Number: MFCD00042326
CAS-Nummer: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III