6-Brom-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34077G1 AS34077G5
ACTIAS34077G1EA 0 CHF
ACTIAS34077G1 ACTIAS34077G5
6-Brom-o-toluidin
6-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
MDL Number: MFCD04039885
CAS-Nummer: 53848-17-2