2,5-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21674G100
AS21674G25
AS21674G5
ACTIAS21674G100EA
0
CHF
ACTIAS21674G100
ACTIAS21674G25
ACTIAS21674G5
2,5-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
2,5-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₈Cl₂O |
MDL Number:
MFCD00021861 CAS-Nummer: 1475-12-3 EINECS: 216-018-9 |