3,5-Dimethylbenzylbromid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
AS34631G10
AS34631G5
ACTIAS34631G10EA
0
CHF
ACTIAS34631G10
ACTIAS34631G5
3,5-Dimethylbenzylbromid
3,5-Dimethylbenzylbromid
Formel:
C₉H₁₁Br MW: 199,09 g/mol Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Melting Pt: 40…41 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013539 CAS-Nummer: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |