(3-Chlorphenoxy)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-CPA, 3-Chlorophenoxyacetic acid
AS22916G100 AS22916G25
ACTIAS22916G100EA 256 CHF
ACTIAS22916G100 ACTIAS22916G25
(3-Chlorphenoxy)essigsäure
(3-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00015850
CAS-Nummer: 588-32-9
EINECS: 209-616-6