(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol, (S)-1-Phenylethane-1,2-diol, (S)-(+)-Phenylethane-1,2-diol, (S)-(+)-α,β-Dihydroxyethylbenzene
AS25093G25
AS25093G5
ACTIAS25093G25EA
0
CHF
ACTIAS25093G25
ACTIAS25093G5
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Melting Pt: 67 °C |
MDL Number:
MFCD00066256 CAS-Nummer: 25779-13-9 |