(S)-(+)-Methylmandelat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20992G100
AS20992G25
ACTIAS20992G100EA
0
CHF
ACTIAS20992G100
ACTIAS20992G25
(S)-(+)-Methylmandelat
(S)-(+)-Methylmandelat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Siedepunkt: 100…105 °C (1,25 mmHg) Melting Pt: 58 °C |
MDL Number:
MFCD00064246 CAS-Nummer: 21210-43-5 |