DL-Homoserin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine
AS22075G25
AS22075G5
ACTIAS22075G25EA
114
CHF
ACTIAS22075G25
ACTIAS22075G5
DL-Homoserin
DL-Homoserin
Formel:
C₄H₉NO₃ MW: 119,12 g/mol Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Melting Pt: 151 °C |
MDL Number:
MFCD00002618 CAS-Nummer: 1927-25-9 EINECS: 217-661-8 |