o,α-Dimethylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: α,2-Dimethylbenzylalkohol, 2-(1-Hydroxyethyl)toluol, 1-(2-Methylphenyl)ethanol, 2-Methylphenyl-methylcarbinol, 1-(o-Tolyl)ethanol
AS21669G100 AS21669G25
ACTIAS21669G100EA 0 CHF
ACTIAS21669G100 ACTIAS21669G25
o,α-Dimethylbenzylalkohol
o,α-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
MDL Number: MFCD00046632
CAS-Nummer: 7287-82-3
EINECS: 230-716-0