4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: p-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethyl Alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethanol, 4-Fluorophenyl methyl carbinol
AS21663G100 AS21663G25
ACTIAS21663G100EA 0 CHF
ACTIAS21663G100 ACTIAS21663G25
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Siedepunkt: 49.5 °C (0.4 mmHg)
Melting Pt: 9.3 °C
Dichte: 1,1206 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004515
CAS-Nummer: 403-41-8
EINECS: 206-959-3