2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21668G100 AS21668G25 AS21668G5
ACTIAS21668G100EA 601 CHF
ACTIAS21668G100 ACTIAS21668G25 ACTIAS21668G5
2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
MDL Number: MFCD00014401
CAS-Nummer: 445-26-1
EINECS: 207-155-5