4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)ethanol, 4-Chlorophenyl methyl carbinol, p-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
AS21672G100
AS21672G25
ACTIAS21672G100EA
0
CHF
ACTIAS21672G100
ACTIAS21672G25
4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00041038 CAS-Nummer: 3391-10-4 EINECS: 222-223-4 |