2-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol
AS21670G100 AS21670G25
ACTIAS21670G100EA 0 CHF
ACTIAS21670G100 ACTIAS21670G25
2-Chlor-α-methylbenzylalkohol
2-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉ClO
MDL Number: MFCD00041037
CAS-Nummer: 13524-04-4
EINECS: 236-868-4