2,6-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21377G25 AS21377G5
ACTIAS21377G25EA 313 CHF
ACTIAS21377G25 ACTIAS21377G5
2,6-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
2,6-Dichlor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
MDL Number: MFCD00016853
CAS-Nummer: 53066-19-6
EINECS: 258-340-2