3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromophenyl methyl carbinol, m-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Bromophenyl)ethanol
AS21662G100
AS21662G25
ACTIAS21662G100EA
0
CHF
ACTIAS21662G100
ACTIAS21662G25
3-Brom-α-methylbenzylalkohol
3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO |
MDL Number:
MFCD00021863 CAS-Nummer: 52780-14-0 EINECS: 258-177-7 |