2-Aminopyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
AS20099G100 AS20099G25
ACTIAS20099G100EA 94 CHF
ACTIAS20099G100 ACTIAS20099G25
2-Aminopyrazin
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 117…120 °C
MDL Number: MFCD00006137
CAS-Nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7