Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
AS7034G100
AS7034G25
ACTIAS7034G100EA
0
CHF
ACTIAS7034G100
ACTIAS7034G25
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa) Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006581 CAS-Nummer: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |