Tetrapropylammoniumperruthenat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
AS20276G1 AS20276G5
ACTIAS20276G1EA 0 CHF
ACTIAS20276G1 ACTIAS20276G5
Tetrapropylammoniumperruthenat
Tetrapropylammonium perruthenate
Formel: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Melting Pt: 165 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00074914
CAS-Nummer: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,III