Diindiumtrisulfat zur Synthese
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43982.0100 8.43982.0025
8.43982.0100EA 528 CHF
8.43982.0100 8.43982.0025
Diindiumtrisulfat zur Synthese
Diindiumtrisulfat
Formel: O₁₂In₂S₃
Melting Pt: 585 °C
Dichte: 3,438 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011059
CAS-Nummer: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 517.83 g/mol