1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22132G1 AS22132G5
ACTIAS22132G1EA 245 CHF
ACTIAS22132G1 ACTIAS22132G5
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Melting Pt: 136.85 °C
MDL Number: MFCD00005961
CAS-Nummer: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III